2-Bromo-5-iodoanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-4-iodo-2-methoxybenzene
OR9601-5G OR9601-1G OR9601-25G
APOSOR9601-5GEA 43.8 EUR
APOSOR9601-5G APOSOR9601-1G APOSOR9601-25G
2-Bromo-5-iodoanisole 98%
2-Bromo-5-iodoanisole
Formule: C₇H₆BrIO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07780651
CAS nummer: 755027-18-0