1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960152-1G OR960152-5G
APOSOR960152-1GEA 169 EUR
APOSOR960152-1G APOSOR960152-5G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 98%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07186538
CAS nummer: 957483-88-4