6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960202-1G
OR960202-5G
APOSOR960202-1GEA
83.3
EUR
APOSOR960202-1G
APOSOR960202-5G
6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formule:
C₈H₈N₂O₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07698591 CAS nummer: 28226-22-4 |