[3-(2-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methylamine hydrochloride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960237-1G OR960237-5G
APOSOR960237-1GEA 184 EUR
APOSOR960237-1G APOSOR960237-5G
[3-(2-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methylamine hydrochloride 96%
[3-(2-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methylamine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₂ClN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12027097
CAS nummer: 937665-65-1