7-Bromo-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960451-1G OR960451-5G
APOSOR960451-1GEA 0 EUR
APOSOR960451-1G APOSOR960451-5G
7-Bromo-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
7-Bromo-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₆H₂BrClN₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08273917
CAS nummer: 31169-27-4