2-Bromocyclohex-2-en-1-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960465-1G OR960465-5G
APOSOR960465-1GEA 263 EUR
APOSOR960465-1G APOSOR960465-5G
2-Bromocyclohex-2-en-1-one 97%
2-Bromocyclohex-2-en-1-one
Formule: C₆H₇BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11109363
CAS nummer: 50870-61-6