3-Bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR960480-1G OR960480-250MG OR960480-5G
APOSOR960480-1GEA 184 EUR
APOSOR960480-1G APOSOR960480-250MG APOSOR960480-5G
3-Bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid 95%
3-Bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Formule: C7H4BrNO2S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 332099-36-2