3,5-Dimethylanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9605-100G OR9605-25G OR9605-5G
APOSOR9605-100GEA 96.4 EUR
APOSOR9605-100G APOSOR9605-25G APOSOR9605-5G
3,5-Dimethylanisole
3,5-Dimethylanisole
Formule: C₉H₁₂O
Kookpunt: 192…193 °C
Dichtheid: 0,963 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008398
CAS nummer: 874-63-5
EINECS: 212-865-3