Fmoc-D-tyrosine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960611-1G OR960611-25G OR960611-5G
APOSOR960611-1GEA 0 EUR
APOSOR960611-1G APOSOR960611-25G APOSOR960611-5G
Fmoc-D-tyrosine 97%
Fmoc-D-tyrosine
Formule: C₂₄H₂₁NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00171384
CAS nummer: 112883-29-1