2-Chloro-1-(tert-butyl)-1H-imidazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960625-1G OR960625-250MG
APOSOR960625-1GEA 723 EUR
APOSOR960625-1G APOSOR960625-250MG
2-Chloro-1-(tert-butyl)-1H-imidazole 95%
2-Chloro-1-(tert-butyl)-1H-imidazole
Formule: C₇H₁₁ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699140
CAS nummer: 1053655-54-1