7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960674-1G OR960674-250MG
APOSOR960674-1GEA 506 EUR
APOSOR960674-1G APOSOR960674-250MG
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile 98%
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile
Formule: C₈H₃ClN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234992
CAS nummer: 700844-09-3