S-(2-Chloroallyl)thioacetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethanethioic acid s-(2-chloro-2-propen-1-yl)ester
OR960695-1G OR960695-5G
APOSOR960695-1GEA 220 EUR
APOSOR960695-1G APOSOR960695-5G
S-(2-Chloroallyl)thioacetate 95%
S-(2-Chloroallyl)thioacetate
Formule: C₅H₇ClOS
MW: 150.63 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18839251
CAS nummer: 24891-77-8