Fmoc-N-Me-Phe-OH 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960697-1G OR960697-25G OR960697-5G
APOSOR960697-1GEA 51.2 EUR
APOSOR960697-1G APOSOR960697-25G APOSOR960697-5G
Fmoc-N-Me-Phe-OH 97%
Fmoc-N-Me-Phe-OH
Formule: C₂₅H₂₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151938
CAS nummer: 77128-73-5