1-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960698-1G OR960698-250MG OR960698-5G
APOSOR960698-1GEA 351 EUR
APOSOR960698-1G APOSOR960698-250MG APOSOR960698-5G
1-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone 95%
1-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone
Formule: C₇H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 87375-38-0