2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-5-carbonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960716-1G OR960716-250MG
APOSOR960716-1GEA 290 EUR
APOSOR960716-1G APOSOR960716-250MG
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-5-carbonyl chloride 95%
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-5-carbonyl chloride
Formule: C₉H₇ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972616
CAS nummer: 38871-41-9