D-(-)-Lactic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR960721-250G OR960721-50G OR960721-100G OR960721-500G
APOSOR960721-250GEA 0 EUR
APOSOR960721-250G APOSOR960721-50G APOSOR960721-100G APOSOR960721-500G
D-(-)-Lactic acid
D-(-)-Lactic acid
Formule: C₃H₆O₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00068311
CAS nummer: 10326-41-7