2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: H-DL-Tyr(Me)-OH
OR960745-1G OR960745-25G OR960745-5G
APOSOR960745-1GEA 117 EUR
APOSOR960745-1G APOSOR960745-25G APOSOR960745-5G
2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195.218 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063071
CAS nummer: 7635-29-2