6,7-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR960748-100MG OR960748-1G OR960748-250MG
APOSOR960748-100MGEA 135 EUR
APOSOR960748-100MG APOSOR960748-1G APOSOR960748-250MG
6,7-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione hydrochloride 95%
6,7-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione hydrochloride
Formule: C₆H₈ClN₃O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11616742
CAS nummer: 13931-24-3