Boc-ARG(PMC)-OH 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR960778-1G OR960778-5G
APOSOR960778-1GEA 177 EUR
APOSOR960778-1G APOSOR960778-5G
Boc-ARG(PMC)-OH 99%
Boc-ARG(PMC)-OH
Formule: C₂₅H₄₀N₄O₇S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00236823
CAS nummer: 200125-12-8