Boc-D-Cha-OH 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960780-1G OR960780-25G OR960780-5G
APOSOR960780-1GEA 24.6 EUR
APOSOR960780-1G APOSOR960780-25G APOSOR960780-5G
Boc-D-Cha-OH 97%
Boc-D-Cha-OH
Formule: C₁₄H₂₅NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133627
CAS nummer: 127095-92-5