3-Ethoxy-2,2-dimethylcyclobutanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960827-1G OR960827-250MG
APOSOR960827-1GEA 811 EUR
APOSOR960827-1G APOSOR960827-250MG
3-Ethoxy-2,2-dimethylcyclobutanone 95%
3-Ethoxy-2,2-dimethylcyclobutanone
Formule: C₈H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18452159
CAS nummer: 2292-84-4