2'-Deoxyguanosine monohydrate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR960833-100G OR960833-25G OR960833-5G
APOSOR960833-100GEA 478 EUR
APOSOR960833-100G APOSOR960833-25G APOSOR960833-5G
2'-Deoxyguanosine monohydrate 98%
2'-Deoxyguanosine monohydrate
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₄·H₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00150760
CAS nummer: 312693-72-4