Fmoc-N-Me-D-Ala-OH 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960869-1G OR960869-25G
APOSOR960869-1GEA 0 EUR
APOSOR960869-1G APOSOR960869-25G
Fmoc-N-Me-D-Ala-OH 97%
Fmoc-N-Me-D-Ala-OH
Formule: C₁₉H₁₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153385
CAS nummer: 138774-92-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable