Fmoc-D-Glu-OtBu 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR960891-25G OR960891-100G
APOSOR960891-25GEA 137 EUR
APOSOR960891-25G APOSOR960891-100G
Fmoc-D-Glu-OtBu 98%
Fmoc-D-Glu-OtBu
Formule: C₂₄H₂₇NO₆
MW: 425.481 g/mol
Smeltpunt: 100…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077054
CAS nummer: 109745-15-5