Methyl-7-azaindole-2-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960932-10G OR960932-1G OR960932-5G
APOSOR960932-10GEA 232 EUR
APOSOR960932-10G APOSOR960932-1G APOSOR960932-5G
Methyl-7-azaindole-2-carboxylate 98%
Methyl-7-azaindole-2-carboxylate
Formule: C₉H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08752938
CAS nummer: 394223-02-0