Methyl-5-methylthiazole-4-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960944-1G OR960944-250MG
APOSOR960944-1GEA 723 EUR
APOSOR960944-1G APOSOR960944-250MG
Methyl-5-methylthiazole-4-carboxylate 95%
Methyl-5-methylthiazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₇NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11109386
CAS nummer: 68751-05-3