Boc-n-Me-abz-OH 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960977-1G OR960977-5G
APOSOR960977-1GEA 164 EUR
APOSOR960977-1G APOSOR960977-5G
Boc-n-Me-abz-OH 97%
Boc-n-Me-abz-OH
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00237567
CAS nummer: 141871-02-5