(R)-2-Amino-3-(4-benzoylphenyl)propanoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: H-p-Bz-D-Phe-OH, H-D-Bpa-OH
OR960998-1G OR960998-5G
APOSOR960998-1GEA 215 EUR
APOSOR960998-1G APOSOR960998-5G
(R)-2-Amino-3-(4-benzoylphenyl)propanoic acid 97%
(R)-2-Amino-3-(4-benzoylphenyl)propanoic acid
Formule: C₁₆H₁₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00238101
CAS nummer: 201466-03-7