3-(Methylthio)-2,4-triazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961054-1G OR961054-5G
APOSOR961054-1GEA 0 EUR
APOSOR961054-1G APOSOR961054-5G
3-(Methylthio)-2,4-triazine 97%
3-(Methylthio)-2,4-triazine
Formule: C₄H₅N₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00490024
CAS nummer: 28735-21-9