Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961056-1G OR961056-250MG OR961056-5G
APOSOR961056-1GEA 78.9 EUR
APOSOR961056-1G APOSOR961056-250MG APOSOR961056-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid 95%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00297221
CAS nummer: 378211-85-9