N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR961088-25G OR961088-5G
APOSOR961088-25GEA 281 EUR
APOSOR961088-25G APOSOR961088-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone 98%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone
Formule: C₂₀H₁₉NO₃
Smeltpunt: 133 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00673794
CAS nummer: 204376-55-6