Boc-L-M-Tyrosine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Boc-m-Tyr-OH, N-Boc-3-hydroxy-L-phenylalanine
OR961227-1G OR961227-250MG
APOSOR961227-1GEA 567 EUR
APOSOR961227-1G APOSOR961227-250MG
Boc-L-M-Tyrosine 97%
Boc-L-M-Tyrosine
Formule: C₁₄H₁₉NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01632034
CAS nummer: 90819-30-0