N-Me-Ile-OMe·HCl 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961408-1G OR961408-250MG
APOSOR961408-1GEA 291 EUR
APOSOR961408-1G APOSOR961408-250MG
N-Me-Ile-OMe·HCl 97%
N-Me-Ile-OMe·HCl
Formule: C₈H₁₈ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093476
CAS nummer: 3339-43-3