Fmoc-Cys-OH 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-mercaptopropanoic acid, Fmoc-L-cysteine
OR961460-1G OR961460-25G OR961460-5G OR961460-10G
APOSOR961460-1GEA 97.9 EUR
APOSOR961460-1G APOSOR961460-25G APOSOR961460-5G APOSOR961460-10G
Fmoc-Cys-OH 96%
Fmoc-Cys-OH
Formule: C₁₈H₁₇NO₄S
MW: 343.4 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03788178
CAS nummer: 135248-89-4