3-Phenyl-2-(phenylsulphonyl)-1,2-oxaziridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Benzenesulphonyl)-3-phenyloxaziridine
OR961468-1G OR961468-5G OR961468-10G
APOSOR961468-1GEA 132 EUR
APOSOR961468-1G APOSOR961468-5G APOSOR961468-10G
3-Phenyl-2-(phenylsulphonyl)-1,2-oxaziridine 95%
3-Phenyl-2-(phenylsulphonyl)-1,2-oxaziridine
Formule: C13H11NO3S
Bewaar temperatuur: Vriezer
CAS nummer: 63160-13-4