5-(Trimethylsilyl)thiazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961473-1G OR961473-5G
APOSOR961473-1GEA 43.8 EUR
APOSOR961473-1G APOSOR961473-5G
5-(Trimethylsilyl)thiazole 95%
5-(Trimethylsilyl)thiazole
Formule: C₆H₁₁NSSi
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191506
CAS nummer: 79265-36-4