(R)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961526-1G OR961526-500MG OR961526-5G
APOSOR961526-1GEA 48.3 EUR
APOSOR961526-1G APOSOR961526-500MG APOSOR961526-5G
(R)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840387
CAS nummer: 131690-61-4