2-Chloro-6-methoxypyrazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961527-10G OR961527-1G OR961527-25G
APOSOR961527-10GEA 109 EUR
APOSOR961527-10G APOSOR961527-1G APOSOR961527-25G
2-Chloro-6-methoxypyrazine 98%
2-Chloro-6-methoxypyrazine
Formule: C₅H₅ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410937
CAS nummer: 33332-30-8