(R)-3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961588-1G OR961588-500MG
APOSOR961588-1GEA 351 EUR
APOSOR961588-1G APOSOR961588-500MG
(R)-3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04113641
CAS nummer: 737751-95-0