N-Benzyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961677-10G OR961677-1G OR961677-5G
APOSOR961677-10GEA 811 EUR
APOSOR961677-10G APOSOR961677-1G APOSOR961677-5G
N-Benzyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride 96%
N-Benzyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11035934
CAS nummer: 443344-23-8