1-Chloro-3,3-dimethylbutanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR961856-25ML OR961856-500ML
APOSOR961856-25MLEA 80.4 EUR
APOSOR961856-25ML APOSOR961856-500ML
1-Chloro-3,3-dimethylbutanone 95%
1-Chloro-3,3-dimethylbutanone
Formule: C₆H₁₁ClO
Kookpunt: 170…173 °C
Smeltpunt: –1 °C
Dichtheid: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00035688
CAS nummer: 13547-70-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II