2-Ethynylanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2'-Methoxyphenyl acetylene, 1-Ethynyl-2-methoxybenzene
OR961886-25G OR961886-5G
APOSOR961886-25GEA 252 EUR
APOSOR961886-25G APOSOR961886-5G
2-Ethynylanisole 98%
2-Ethynylanisole
Formule: C₉H₈O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03839989
CAS nummer: 767-91-9