1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-Cyano-7-azaindole
OR961921-1G OR961921-250MG
APOSOR961921-1GEA 277 EUR
APOSOR961921-1G APOSOR961921-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carbonitrile 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carbonitrile
Formule: C₈H₅N₃
MW: 143.15 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659673
CAS nummer: 189882-33-5