1-Methyl-4-nitroimidazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961982-1G OR961982-5G
APOSOR961982-1GEA 24.6 EUR
APOSOR961982-1G APOSOR961982-5G
1-Methyl-4-nitroimidazole 95%
1-Methyl-4-nitroimidazole
Formule: C₄H₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00159683
CAS nummer: 3034-41-1