(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (R)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-phenylpropanoic acid
OR962068-1G OR962068-5G
APOSOR962068-1GEA 80.4 EUR
APOSOR962068-1G APOSOR962068-5G
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid 97%
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid
Formule: C₂₄H₂₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01311783
CAS nummer: 220498-02-2