Phenyl-1-Propenyl Ketone 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962116-1G OR962116-25G OR962116-5G
APOSOR962116-1GEA 125 EUR
APOSOR962116-1G APOSOR962116-25G APOSOR962116-5G
Phenyl-1-Propenyl Ketone 90%
Phenyl-1-Propenyl Ketone
Formule: C₁₀H₁₀O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059386
CAS nummer: 495-41-0