Boc-N-ME-DL-PHG-OH 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962189-1G OR962189-25G OR962189-5G
APOSOR962189-1GEA 139 EUR
APOSOR962189-1G APOSOR962189-25G APOSOR962189-5G
Boc-N-ME-DL-PHG-OH 97%
Boc-N-ME-DL-PHG-OH
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06796751
CAS nummer: 30925-08-7