N-[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-N-methylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962192-1G OR962192-250MG
APOSOR962192-1GEA 74.6 EUR
APOSOR962192-1G APOSOR962192-250MG
N-[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-N-methylamine 95%
N-[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-N-methylamine
Formule: C₇H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08700823
CAS nummer: 852227-87-3