4-Azido-L-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR962222-100MG OR962222-1G OR962222-250MG
APOSOR962222-100MGEA 220 EUR
APOSOR962222-100MG APOSOR962222-1G APOSOR962222-250MG
4-Azido-L-phenylalanine
4-Azido-L-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀N₄O₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00238100
CAS nummer: 33173-53-4