DDe-OH 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR962225-100G OR962225-25G OR962225-5G
APOSOR962225-100GEA 394 EUR
APOSOR962225-100G APOSOR962225-25G APOSOR962225-5G
DDe-OH 98%
DDe-OH
Formule: C₁₀H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03001669
CAS nummer: 94142-97-9